Drukuj
Probówki wirówkowe, szklane
Dostawca: SciLabware
1660/02M 1660/06M 1660/08M
525-0520EA 1510 PLN
525-0520 BIBB1660/06M BIBB1660/08M
Probówki wirówkowe, szklane
Probówki Probówki wirówkowe
PYREX®, borosilicate glass, cylindrical with round bottom.
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Max. RCF 3000×g
Robust universal centrifuge tubes for many uses.