Drukuj
pokrywką do naczy? reakcyjnych
Dostawca: SciLabware
296-00 296-02 296-03
BIBB296-00EA 806 PLN
BIBB296-00 BIBB296-02 BIBB296-03
pokrywką do naczy? reakcyjnych
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For use with SVL® reaction vessels. Available without, with two or five necks. Necks with GL thread.