Drukuj
Butelki, wąska szyjka, z zakrętkąmi, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BNH2000P BNH0030PN BNH0060PN BNH0125PN BNH0250P BNH0500P BNH1000P BNH0100PN
215-4055EA 309 PLN
215-4055 215-3359 215-4054 215-3100 215-3105 215-3107 215-3847 215-3360
Butelki, wąska szyjka, z zakrętkąmi, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Doskonała ogólna odporność chemiczna
  • Odporność cieplna od -100 do +120 ° C
  • Lekki, ale bardzo wytrzymały w użytkowaniu
Idealny do przechowywania szerokiej gamy płynów.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904