Drukuj
Szkiełeka nakrywkowe, Menzel Gläser
Dostawca: Epredia
BB022040A113 BB022022AC23 BB022050AC13
630-1844EA 367 PLN
630-1844 630-1843 630-1845
Szkiełeka nakrywkowe, Menzel Gläser
Szkiełka nakrywkowe
High quality clean and polished cover slips in glass of hydrolytic class 1.
Colour: Clear