Drukuj
Bagietki, szklane
Dostawca: SciLabware
SRF380 SRF384 SRF386
BIBBSRF380EA 267 PLN
BIBBSRF380 441-0137 441-0138
Bagietki, szklane
Mieszadła Pręciki mieszające, bagietki
Stirring rods with flattened end forming a paddle 20×9 mm at one end, and flattened smoothed top approximately 9 mm in diameter, which can be used to crush lumps.