Drukuj
VWR®, Robocze ogrodniczki na szelkach z przednią kieszenią
Dostawca: VWR Collection
113-06774EA 529 PLN
113-06774 113-06775 113-06776 113-06777 113-06778 113-06779 113-06773 113-05895 113-05896 113-05897 113-05898 113-05899 113-05900 113-05901 113-07393 113-07394 113-07395 113-07396 113-07397 113-07398 113-07399
VWR®, Robocze ogrodniczki na szelkach z przednią kieszenią
Odzież robocza
Odzież uniwersalna wykonana w 65% z poliestru i w 35% z bawełny. Materiał jest sanforyzowany, co zapobiega kurczeniu się odzieży w praniu.
  • Elastyczne szelki, duża kieszeń na szelkach
  • Talia regulowana za pomocą guzika, elastyczne boki nogawek
  • Dwie przednie i tylne kieszenie, duża kieszeń boczna zapinana na zatrzask, mała kieszeń wewnętrzna
  • Kieszenie na miarkę składaną i telefon komórkowy
Waga: 245 g/m²