Drukuj
Butelki laboratoryjne, wąska szyja, z nakrętkia
Dostawca: Kavalier
632414321950 632414321956 632414321966 632414321968 632414345100_U 632414345500_U 632414345250_U 632414345956_U 632414345950 632414345966 632414645968 632414345100 632414345500 632414345250 632414345956 632414321100 632414321500 632414321940 632414321250 632414321954 632414501050 632414345940
KAVA632414321950EA 42.4 PLN
KAVA632414321950 KAVA632414321956 KAVA632414321966 KAVA632414321968 KAVA632414345100_U KAVA632414345500_U KAVA632414345250_U KAVA632414345956_U KAVA632414345950 KAVA632414345966 KAVA632414645968 KAVA632414345100 KAVA632414345500 KAVA632414345250 KAVA632414345956 KAVA632414321100 KAVA632414321500 KAVA632414321940 KAVA632414321250 KAVA632414321954 KAVA632414501050 KAVA632414345940
Butelki laboratoryjne, wąska szyja, z nakrętkia
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło borokrzemowe 3.3, bezbarwne lub oranżowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna.
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Okrągłe, z podziałką, gwint DIN GL 45, pierścień wlewowy i niebieska nakrętka.
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN ISO 4796 - standard 1