Drukuj
Paski 8 probówek PCR bez zakrętki
Dostawca: Greiner Bio-One
673271_1250 373273_125 373274_125 373275_125 373276_125 373277_125 673273_125 673274_125 673275_125 673276_125 673277_125 673210_1250 373270_1250
GREI673271_1250EA 7060 PLN
GREI673271_1250 GREI373273_125 GREI373274_125 GREI373275_125 GREI373276_125 GREI373277_125 GREI673273_125 GREI673274_125 GREI673275_125 GREI673276_125 GREI673277_125 GREI673210_1250 GREI373270_1250
Paski 8 probówek PCR bez zakrętki
Probówki Probówki do PCR
PP, translucent, coloured.
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
  • Non sterile
  • For single use only
Sappphire PCR 8-tube strips, 0,2 ml, without cap