Drukuj
Inkubatory, IN / INplus (konwekcja naturalna)
Dostawca: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 11430 PLN
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Inkubatory, IN / INplus (konwekcja naturalna)
Inkubatory Inkubatory standardowe
Gama ma modele konwekcji naturalnej i wymuszonej z zakresem temperatur do 80 °C. Do wyboru są dwa różne wyświetlacze: SingleDISPLAY lub TwinDISPLAY w zależności od aplikacji.
  • Modele SingleDISPLAY, idealne do standardowych zastosowań:
  • Parametry ControlCOCKPIT: Temperatura (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita), prędkość wentylatora, pozycja klapy powietrza wywiewanego, czas programu, strefy czasowe i czas letni
  • Jeden czujnik temperatury PT100 w obwodzie czteroprzewodowym i interfejs Ethernet do eksportowania protokołu protokołu
  • Podwójna ochrona przed przegrzaniem, w tym alarm wizualny: Elektroniczne monitorowanie temperatury z dowolnie regulowaną temperaturą monitorowania i ogranicznikiem temperatury mechanicznej TB Class 1, zgodnie z DIN 12880, który wyłącza ogrzewanie, jeśli maksymalna dopuszczalna temperatura zostanie przekroczona o ok. 10 ° C
Wszystkie modele mają wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej i obudowę, zapewniającą długą żywotność i łatwe czyszczenie. Te inkubatory mają zintegrowany rejestrator danych i cyfrowy zegar, który można regulować od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin. Wszystkie modele z TwinDISPLAY wyposażone są w intuicyjne oprogramowanie sterujące i rejestrujące, AtmoCONTROL, które wykorzystuje symbole "przeciągnij i upuść" do wprowadzania wartości. Oprogramowanie umożliwia monitorowanie online do 32 podłączonych urządzeń i może wysłać automatyczną wiadomość alarmową na jeden lub kilka adresów e-mail. Jednostki INplus mają 4-godzinny cykl sterylizacji w temperaturze 160 ° C. Złożone procesy rampowania można szybko i łatwo zaprogramować dla modeli TwinDISPLAY. Funkcja SetpointWAIT zapewnia, że czas procesu nie rozpoczyna się przed osiągnięciem ustawionej temperatury. Ta funkcja może być również używana z dodatkowymi, swobodnie pozycjonowanymi czujnikami PT100, tak, że czas procesu rozpoczyna się, gdy osiągnięta zostanie temperatura we wszystkich punktach pomiarowych.
Modele TwinDISPLAY, idealne do złożonych procesów rampowych:
Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika piekarniki z 2 monitorami TFT. ControlCOCKPIT z portem USB. Parametry ControlCOCKPIT, jak wyżej
Dwa czujniki PT100 w obwodzie czteroprzewodowym do wzajemnego monitorowania, przejmowania funkcji w przypadku błędu
Funkcja HeatBALANCE umożliwia specyficzne dla aplikacji dostosowanie rozkładu mocy grzewczej (bilansu) pomiędzy górnym i dolnym obszarem grzewczym
Zarejestrowane dane protokołu są wyświetlane w ControlCOCKPIT (maksymalnie 10000 wartości odpowiada około 1 tydzieńowi)
Interfejs Ethernet do odczytywania protokołu protokołu oraz do przesyłania i wdrażania programów oraz do rejestrowania online
Wielokrotna ochrona przed nadmierną temperaturą z alarmem dźwiękowym i wizualnym: Elektroniczny monitoring temperatury TWW / TWB regulowany na wyświetlaczu (niezależne nastawne urządzenie zabezpieczające temperaturę klasy 3.1, które chroni próbki i inkubator) i mechaniczny ogranicznik temperatury TB (stopień ochrony 1) zgodnie z DIN 12880. AutoSAFETY automatycznie dostosowuje się do ustawionej wartości w swobodnie regulowanym zakresie tolerancji. Ustawianie indywidualnych wartości MIN / MAX dla przekroczenia lub spadku temperatury
Im inkubatory, które mają takie same parametry jak standardowe modele, są klasyfikowane jako wyroby medyczne klasy I zgodnie z dyrektywą UE 93/42 / EWG.
Inkubatory INm lub INmplus z konwekcją naturalną, , mogą być wykorzystywane do następujących zastosowań: Testy mikrobiologiczne, oznaczanie zarodków, inkubacja kultur komórkowych, ogrzewanie niesterylnych ścierek lub koców, a także odpuszczanie roztworów do płukania i infuzji.
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat asortymentu półek i kratek, odwiedź stronę vwr.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez półek, zamów oddzielnie wymagane półki, siatki ze stali nierdzewnej lub tace. Asortyment akcesoriów i fabrycznie zamontowanych opcji, takich jak porty dostępowe, gniazdka wewnętrzne, oświetlenie i drzwi wewnętrzne, dostępne są na życzenie. Prosimy o kontakt z Avantor w celu uzyskania dalszych informacji przed złożeniem zamówienia, ponieważ te nie mogą być wypełniane ponownie.
Uwaga: * RT = Ambient