Drukuj
Wymienne bloki do podgrzewaczy blokowych, cyfrowe, SB1
Dostawca: JENCONS SCIENTIFIC
357-123 357-124 357-126
JENC357-123EA 688 PLN
JENC357-123 JENC357-124 JENC357-126
Wymienne bloki do podgrzewaczy blokowych, cyfrowe, SB1
Bloki grzewcze Bloki - akcesoria
Interchangeable blocks are made of high grade, non porous, anodised aluminium. Except the blocks used for plates and slides, all other blocks include positions for a block lifter and calibration thermometer.