Drukuj
Rękawice ESD, HyFlex® 48-130 / 48-135
Dostawca: Ansell
48-135/6 48-135/7 48-135/10 48-135/9 48-135/11 48-135/8
ANSE48-135/6EA 215 PLN
ANSE48-135/6 ANSE48-135/7 ANSE48-135/10 ANSE48-135/9 ANSE48-135/11 ANSE48-135/8
Rękawice ESD, HyFlex® 48-130 / 48-135
Rękawice
Te dziane rękawice z nylonu/włókna węglowego spełniają większość wymagań ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Mają powłokę PU na czubkach palców lub na całej dłoni.
  • Nylonowa wkładka o grubości 15 zapewnia elastyczność i zręczność
  • Komfort i dobre dopasowanie zapewniają bezszwowa konstrukcja i szeroka gama rozmiarów
  • HyFlex® 48-130 z powłoką dłoni zapewnia dobrą odporność mechaniczną i trwałość
Nadaje się do końcowego montażu deski rozdzielczej, kabli, przewodów, elementów elektronicznych i płyt głównych.
HyFlex® 48-130 – EN 1149-1: Oporność powierzchniowa (Ω) 4,02×10¹º / EN 1149-2 Odporność skórna (Ω): 2,19×10⁷ / EN 1149-3 Zniszczenie ładunku T50 <0,01 sekundy
HyFlex® 48-135 - EN 1149-1: Oporność powierzchniowa (Ω) 1,93×10¹º / EN 1149-2 Odporność skórna (Ω): 4,79×10⁷ / EN 1149-3 Zniszczenie ładunku T50 <0,01 sekundy
Certyfikaty: EN 388; Kat. II.
Uwaga: Rękawice zapewniające elektro-statyczną ochronę przed wyładowaniem nie izolują rąk od prądu elektrycznego o wysokim napięciu.
Nie należy używać do przenoszenia przewodów pod napięciem ani do ochrony przed prądem elektrycznym.