Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 87-600
Dostawca: Ansell
87-600/7 87-600/9.5-10
ANSE87-600/7EA 0 PLN
ANSE87-600/7 ANSE87-600/9.5-10
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 87-600
Rękawice
Te nieflokowane naturalne lateksowe rękawice zapewniają wytrzymałość i elastyczność dla bezpiecznego obchodzenia się z bardziej niebezpiecznymi substancjami.
  • Tylko 0,43 mm dla wyjątkowej czułości i wrażliwości dotykowej
  • Zmniejszone ryzyko reakcji alergicznych
  • Wykończenie rybiej łuski dla lepszej przyczepności
Idealny do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, do precyzyjnego montażu, czyszczenia, konserwacji i do użytku w domu. Nadaje się również do przenoszenia włókna szklanego.
Certyfikaty: EN 421, EN 388:2016 (X010X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016; AQL 0,65; Cat. III