Drukuj
Inkubator do chłodzenia z technologią Peltier, konwekcja wymuszona, serii KT
Dostawca: Binder
9020-0289 9020-0313 9020-0311
390-0930EA 41750 PLN
390-0930 390-0929 390-0928
Inkubator do chłodzenia z technologią Peltier, konwekcja wymuszona, serii KT
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Energooszczędne inkubatory z chłodzeniem zostały zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od 4 do 100 °C. Wyposażone w system chłodzenia Peltiera do dokładnie kontrolowanego chłodzenia do 4 °C razem z wydajnym ogrzewaniem konwencjonalnym. Urządzenie posiada łatwe do czyszczenia wnętrze ze stali nierdzewnej i wewnętrzne szklane drzwi. Inkubatory są idealne do stosowania w mikrobiologii, genetyce, zoologii, przemyśle żywności i napojów, kryminalistyce, medycynie, przemysłu farmaceutycznym i kosmetycznym. Posiadają port USB do odczytu danych i interfejs Ethernet do oprogramowania komunikacyjnego APT-COM ™ DataControlSystem.
  • Ochrona próbek wrażliwych i wnętrze wolne od kondensatów
  • Elektronicznie sterowana komora wstępna APT.line ™ z mocnym ogrzewaniem konwencjonalnym, zapewnia szybkie chłodzenie i krótkie czasy ogrzewania
  • Łatwy w obsłudze kontroler z monitorem LCD wyświetlający ważne parametry, posiada: przycisku/pokrętło, różne opcje programowania i 2 GB pamięci wewnętrznej, przez pomieści do 100 programów
  • Cykl dezynfekcji w temperaturze 100 °C zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
  • Niezależne regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 z alarmem dźwiękowym i wizualnym, chroni próbki i inkubator
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma półkami ze stali nierdzewnej i certyfikatem Binder. Dostępna szeroka gama opcji, w tym porty dostępowe, wewnętrzne gniazdka elektryczne i oświetlenie wnętrza. Możliwa kalibracja i walidacja , po szczegóły prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor.