Drukuj
Zatrzaskowe fiolki i zamknięcia, 11 mm, CrossLab
Dostawca: Agilent
8010-0024 8010-0026 8010-0177 8010-0178 8010-0411 8010-0200
HEWL8010-0024EA 0 PLN
HEWL8010-0024 HEWL8010-0026 HEWL8010-0177 HEWL8010-0178 HEWL8010-0411 HEWL8010-0200
Zatrzaskowe fiolki i zamknięcia, 11 mm, CrossLab
Vialki
These snap top vials made of glass with precision-formed neck improves autosampler handling.
  • Compatible with 11 mm snap or crimp cap
  • Optional ceramic write-on spot
  • Available in unique packaging designed to reduce vial breakage