Drukuj
VWR®, system Safe-Tamper
Dostawca: VWR Collection
720-1985EA 482 PLN
720-1985
VWR®, system Safe-Tamper
Worki Woreczki na próbki
Anti-tamper disposable bags, in PE, with double pocket for internal hospital biological sample transportation. Double pocket bags: Two separate compartments for lab document and specimen. It is possible to customise the bags.
  • Żółte, przeźroczyste torby ułatwiają identyfikację wycieku oraz zapewniają lepszą widoczność zawartości
  • Z zamknięciem zapezpieczjącym i chroniącym prywatne dane pacjentów
  • Nadrukowane logo Biohazard oraz instrukcja
  • Torba ulega zniszczeniu podczas otwierania co zabezpiecza przed ponownym użyciem i zanieczyszczeniem innych próbek