Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 58-270
Dostawca: Ansell
58-270/7 58-270/9 58-270/8 58-270/10 58-270/11 58-270/6
112-1980EA 548 PLN
112-1980 112-1986 112-1985 112-1987 112-1988 ANSE58-270/6
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 58-270
Rękawice
Ta powlekana nitrylem nitrylowa rękawice jest zaprojektowana do lekkich i średnich prac z chemikaliami.
  • Doskonała przyczepność dzięki technologii Ansell Grip Technology ™
  • Cienka, podwójnie ściankowana powłoka nitrylowa i bezszwowa nylonowa wkładka o grubości 15 zapewniają użytkownikowi doskonałą wrażliwość na dotyk i elastyczność
  • Łatwa do założenia i zdjęcia, zachowuje minimalne ciepło, zmniejsza pocenie
  • Odporność na ciecze: Chroni dłonie przed szkodliwym kontaktem z olejami, chemikaliami i innymi płynami
  • Bezpieczny kształt mankietu ma zapobiegać zaczepianiu i unikać swędzenia na gołych rękach
Idealny do konserwacji, lekkich prac montażowych w środowisku chemicznym, przenoszenia przedmiotów pokrytych tłuszczem i olejami oraz przenoszenia farb, atramentów, barwników i klejów.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (3131A), EN 1149; AQL 0,65; Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością