Drukuj
Zakręcane fiolki i zamknięcia, 8 mm, CrossLab
Dostawca: Agilent
8010-0010 8010-0011 8010-0012 8010-0414 8010-0415
HEWL8010-0010EA 181 PLN
HEWL8010-0010 HEWL8010-0011 HEWL8010-0012 HEWL8010-0414 HEWL8010-0415
Zakręcane fiolki i zamknięcia, 8 mm, CrossLab
Vialki
These screw top vials have a 8-425 thread design with optional ceramic write-on spot with fill marks.