Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szeroka szyja, z zawijanym brzegiem
Dostawca: Kavalier
632411119025 632417119100 632417119250 632417119500 632417106250 632417106500 632411119956 632411106025 632417106100 632417119940 632417119956 632417106200 632417119200 632417106940 632417106950 632417119300 632417119950
214-1300EA 288 PLN
214-1300 214-1302 214-1304 214-1306 214-1314 214-1316 214-1322 214-1331 214-1333 KAVA632417119940 KAVA632417119956 KAVA632417106200 KAVA632417119200 KAVA632417106940 KAVA632417106950 KAVA632417119300 KAVA632417119950
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szeroka szyja, z zawijanym brzegiem
Kolby Kolby Erlenmeyera
Wytworzone z szkła borokrzemowego 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperaturychanges
Podziałka objętości i miejsce do oznakowania.