Drukuj
Pipety Pasteura, jednorazowego użytku
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40567091 40567092 40567001 40567002
HECH40567091EA 550 PLN
HECH40567091 HECH40567092 HECH40567001 HECH40567002
Pipety Pasteura, jednorazowego użytku
Pipety Pipety Pasteura
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
  • Long tapered tip
  • With constriction for cotton plug
  • Available with or without cotton plug
Certyfikaty: ISO 7712