Drukuj
Butle do płukania gazem, wzór Drechsel, z głowicą
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41469012 41469018 41469024 41469030
HECH41469012EA 323 PLN
HECH41469012 HECH41469018 HECH41469024 HECH41469030
Butle do płukania gazem, wzór Drechsel, z głowicą
Butelki i butle Płuczki gazowe
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Bez tarczy filtracyjnej.
Certyfikaty: DIN 12596