Drukuj
Wymazówki w probówkach
Dostawca: Greiner Bio-One
421161_1000 420161_1300 421008 425010_1000
391-3795EA 1930 PLN
391-3795 GREI420161_1300 GREI421008 GREI425010_1000
Wymazówki w probówkach
Wymazówki Wymazówki w probówkach
These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
  • Sterilised by irradiation
  • Tubes are made of polystyrene
  • Swabs are made of cotton
Suitable for hygienic controls in food industry as well as in environmental sampling and veterinary research.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904