Drukuj
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
116210050 116210250
ACRO116210050EA 560 PLN
ACRO116210050 ACRO116210250
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole 96%
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Formuła: C₈H₁₃N
MW: 123.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 197 °C (710 mmHg)
Gęstość: 0.913 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005222
Numer CAS: 517-22-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-234-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Titration excess NaOH ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %