Drukuj
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Dostawca: NOVABIOCHEM
Uwaga
8.51014.0100 8.51014.0025
01-63-0001-100EA 0 PLN
01-63-0001-100 01-63-0001-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formuła: C₁₉H₁₅NO₅
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010733
Numer CAS: 82911-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 433-520-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III