Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
A13143.03
A13143.06
A13143.14
A13143.03EA
174
PLN
A13143.03
A13143.06
A13143.14
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Purity: 98%
CAS No.: 82911-69-1
Molecular Formula: C19H15NO5
Formula Weight: 337.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 3569540
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010733
Formuła:
C₁₉H₁₅NO₅ MW: 337.3 g/mol Temp. topnienia: 150…153 °C |
Numer MDL:
MFCD00010733 Numer CAS: 82911-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 433-520-5 ADR: 9 III |