Drukuj
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 388 PLN
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formuła: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337.3 g/mol
Temp. topnienia: 145…153 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010733
Numer CAS: 82911-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 433-520-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %