Etidronate disodium hydrate ≥97% (by NMR), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
P5248-100MG
P5248-10MG
SIALP5248-100MGEA
2980
PLN
SIALP5248-100MG
SIALP5248-10MG
Etidronate disodium hydrate ≥97% (by NMR), Sigma-Aldrich®
Etidronate disodium hydrate
Formuła:
C₂H₆Na₂O₇P₂·H₂O Temp. topnienia: > 300 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00152567 Numer CAS: 7414-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-025-7 |