(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
L14582.AC
L14582.AA
L14582.ACEA
2150
PLN
L14582.AC
L14582.AA
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-83-0
Molecular Formula: C18H20BNO
Formula Weight: 277.17
Flash Point: 4°(39°F)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00078440
Formuła:
C₁₈H₂₀BNO MW: 277.17 g/mol Gęstość: 0.925 Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078440 Numer CAS: 112022-83-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |