(±)-α-Lipoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 1077-28-7
Molecular Formula: C8H14O2S2
Formula Weight: 206.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 160-165°
Beilstein Reference: 81853
Merck Reference: 14,9326
MDL No.: MFCD00005474
Formuła:
C₈H₁₄O₂S₂ Temp. Wrzenia: 160…165 °C Temp. topnienia: 59…63 °C |
Numer MDL:
MFCD00005474 Numer CAS: 1077-28-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-071-2 Klasyfikacja Merck : 14,9326 |