Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45523.MD
45523.03
45523.MDEA
1130
PLN
45523.MD
45523.03
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
CAS No.: 130296-28-5
Molecular Formula: C16H24F6RhSb
Formula Weight: 555.01
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Brown
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD11113031
Formuła:
C₁₆H₂₄F₆RhSb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11113031 Numer CAS: 130296-28-5 ADR: 9,III |