Drukuj
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
375650010 375652500
ACRO375650010EA 3870 PLN
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formuła: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075045
Numer CAS: 35138-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 460-220-1
Jednostka: 2925
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %