1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27525.14
H27525.06
H27525.14EA
1430
PLN
H27525.14
H27525.06
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6120-95-2
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD00001288
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Temp. topnienia: 85…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001288 Numer CAS: 6120-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-090-9 |