Drukuj
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
161140250 161140050
ACRO161140250EA 438 PLN
ACRO161140250 ACRO161140050
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001372
Numer CAS: 77-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-037-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %