Drukuj
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
170750100 170750500
ACRO170750100EA 351 PLN
ACRO170750100 ACRO170750500
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₆O₂
Temp. topnienia: 119…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037152
Numer CAS: 1135-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-495-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 124 °C
Titration with NaOH ≥94 %
Stabilizer Approx. 200 ppm