1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Cyclopentenecarboxylic acid
A13271.03
A13271.06
A13271.03EA
302
PLN
A13271.03
A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1560-11-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 210°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001396
Formuła:
C₆H₈O₂ Temp. Wrzenia: 210 °C Temp. topnienia: 117…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001396 Numer CAS: 1560-11-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |