1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyclohex-1-enecarboxylic acid
A10741.03
A10741.06
A10741.14
A10741.03EA
311
PLN
A10741.03
A10741.06
A10741.14
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥97%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 636-82-8
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 138…140 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 30…34 °C Gęstość: 1,100 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001545 Numer CAS: 636-82-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |