1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
L17957.03
L17957.06
L17957.03EA
1080
PLN
L17957.03
L17957.06
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-46-4
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093070
Formuła:
C₅H₅F₃O₂ Temp. Wrzenia: 182…184 °C Temp. topnienia: 87…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093070 Numer CAS: 277756-46-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |