1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26055.MD
H26055.03
H26055.MDEA
957
PLN
H26055.MD
H26055.03
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-44-2
Molecular Formula: C7H9F3O2
Formula Weight: 182.15
Melting Point: 36-38°
MDL No.: MFCD08445821
Formuła:
C₇H₉F₃O₂ Temp. topnienia: 36…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08445821 Numer CAS: 277756-44-2 |