Methyl cyclopropanecarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20853.14
B20853.22
B20853.36
B20853.14EA
324
PLN
B20853.14
B20853.22
B20853.36
Methyl cyclopropanecarboxylate ≥98%
Methyl cyclopropanecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 2868-37-3
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 2039388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001280
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 118…119 °C Gęstość: 0,983 Temp. Zapłonu: 22 °C (71 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001280 Numer CAS: 2868-37-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-690-9 Jednostka: 3272 ADR: 3,II |