Drukuj
Methyl cyclopropanecarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methylcyclopropanecarboxylate
126710250 126711000 126715000
ACRO126710250EA 217 PLN
ACRO126710250 ACRO126711000 ACRO126715000
Methyl cyclopropanecarboxylate 98%
Methyl cyclopropanecarboxylate
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 119 °C (764 mmHg)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001280
Numer CAS: 2868-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-690-9
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %