Drukuj
Methyl cyclohexanecarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
188820500 188820050
ACRO188820500EA 531 PLN
ACRO188820500 ACRO188820050
Methyl cyclohexanecarboxylate 98%
Methyl cyclohexanecarboxylate
Formuła: C₈H₁₄O₂
Gęstość: 0,995 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001458
Numer CAS: 4630-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-050-2
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %