Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02622.06
L02622.14
L02622.06EA
726
PLN
L02622.06
L02622.14
Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Ethyl cyclohexanecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 3289-28-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 194-196°
MDL No.: MFCD00041734
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 194…196 °C Gęstość: 0,936 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041734 Numer CAS: 3289-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 221-945-7 |