2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, Cinchophen
A18734.14
A18734.22
A18734.14EA
292
PLN
A18734.14
A18734.22
2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid ≥99%
2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 132-60-5
Molecular Formula: C16H11NO2
Formula Weight: 249.27
Odour: Odourless
Melting Point: 212-218°
Beilstein Reference: 192803
Merck Reference: 14,2288
MDL No.: MFCD00006750
Formuła:
C₁₆H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 212…218 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006750 Numer CAS: 132-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-067-1 Klasyfikacja Merck : 14,2288 |