Drukuj
Hydroxylapatite analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Calcium Phosphate, Tribasic
371260250 371261000 371260010
ACRO371260250EA 222 PLN
ACRO371260250 ACRO371261000 ACRO371260010
Hydroxylapatite analysis_for
Hydroxylapatite
Formuła: Ca₅HO₁₃P₃
MW: 502.32 g/mol
Temp. topnienia: 1700 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010904
Numer CAS: 1306-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-145-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric 35 to 40 % (Ca)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)