4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
L18074.14
L18074.06
L18074.14EA
1860
PLN
L18074.14
L18074.06
4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
4'-(Methylthio)acetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 1778-09-2
Molecular Formula: C9H10OS
Formula Weight: 166.24
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 135°/1mm
MDL No.: MFCD00039835
Formuła:
C₉H₁₀OS Temp. Wrzenia: 135 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039835 Numer CAS: 1778-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-213-1 |