Monomethyl terephthalate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
H54391.06
H54391.22
H54391.14
H54391.06EA
386
PLN
H54391.06
H54391.22
H54391.14
Monomethyl terephthalate ≥99%
Monomethyl terephthalate
Purity: 99+%
CAS No.: 1679-64-7
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 220-223°
Beilstein Reference: 1911082
Formuła:
C₉H₈O₄ MW: 180.16 g/mol Temp. topnienia: 220…223 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002557 Numer CAS: 1679-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-849-7 |