Drukuj
Monomethyl terephthalate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050 352341000 352340250
ACRO352340050EA 225 PLN
ACRO352340050 ACRO352341000 ACRO352340250
Monomethyl terephthalate 97%
Monomethyl terephthalate
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Temp. topnienia: 219…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002557
Numer CAS: 1679-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-849-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 224 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %