Ethyl succinyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 14794-31-1
Molecular Formula: ClOCCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 88-90°/11mm
Beilstein Reference: 1766126
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000751
Formuła:
C₆H₉ClO₃ Temp. Wrzenia: 88…90 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,163 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000751 Numer CAS: 14794-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-855-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |