Drukuj
Ethyl succinyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
184090250 184091000
ACRO184090250EA 233 PLN
ACRO184090250 ACRO184091000
Ethyl succinyl chloride 95%
Ethyl succinyl chloride
Formuła: C₆H₉ClO₃
Temp. Wrzenia: 88…90 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,1575 g/cm³
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000751
Numer CAS: 14794-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 238-855-9
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration RCOCl ≥94 %