DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
DSS
H51771.ME
H51771.03
H51771.MEEA
762
PLN
H51771.ME
H51771.03
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Purity: 97%
CAS No.: 68528-80-3
Molecular Formula: C16H20N2O8
Formula Weight: 368.34
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD00049059
Formuła:
C₁₆H₂₀N₂O₈ MW: 368.34 g/mol Temp. topnienia: 166…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049059 Numer CAS: 68528-80-3 |