N-Acetyl-L-leucine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
L13926.06
L13926.14
L13926.06EA
289
PLN
L13926.06
L13926.14
N-Acetyl-L-leucine ≥99%
N-Acetyl-L-leucine
Purity: 99%
CAS No.: 1188-21-2
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1724849
Formuła:
C₈H₁₅NO₃ Temp. topnienia: 177…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065131 Numer CAS: 1188-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-706-3 |